8-Bromo-1,6-naphthyridin-5-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR53039-250MG
APOSOR53039-250MGEA 92.8 EUR InStock
APOSOR53039-250MG
8-Bromo-1,6-naphthyridin-5-amine 97%
8-Bromo-1,6-naphthyridin-5-amine
Formel: C₈H₆BrN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22396116
CAS-Nummer: 1820686-20-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge