4-(Isocyanatomethyl)tetrahydropyran
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR53052-500MG
APOSOR53052-500MGEA 575 EUR InStock
APOSOR53052-500MG
4-(Isocyanatomethyl)tetrahydropyran
4-(Isocyanatomethyl)tetrahydropyran
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₁₁NO₂
Siedepunkt: 110…115 °C/20mmHg
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09817556
CAS-Nummer: 934570-48-6
UN: 2478
ADR: 3+6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge