3-Biphenyl isothiocyanate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR53213-250MG
APOSOR53213-250MGEA 183 EUR InStock
APOSOR53213-250MG
3-Biphenyl isothiocyanate 97%
3-Biphenyl isothiocyanate
Formel: C₁₃H₉NS
Siedepunkt: 150 °C/1mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025658
CAS-Nummer: 1510-25-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge