3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5325-100MG
APOSOR5325-100MGEA 27.7 EUR InStock
APOSOR5325-100MG
3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide 98%
3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide
Formel: C₉H₁₄N₂OS
Melting Pt: 146…148 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00068165
CAS-Nummer: 175137-04-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge