4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5354-100G OR5354-25G OR5354-5G
APOSOR5354-100GEA 108 EUR InStock
APOSOR5354-100G APOSOR5354-25G APOSOR5354-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
Melting Pt: 197…200 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632203
CAS-Nummer: 99768-12-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge