Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Chlor-4-nitrobenzol 98+%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR5413-1KG OR5413-250G OR5413-5KG
APOSOR5413-1KGEA 84.1 EUR InStock
APOSOR5413-1KG APOSOR5413-250G APOSOR5413-5KG
1-Chlor-4-nitrobenzol 98+%
1-Chlor-4-nitrobenzol


Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Siedepunkt: 242 °C
Melting Pt: 80…83 °C
Dichte: 1.298 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007285
CAS-Nummer: 100-00-5
UN: 1578
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02170
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge