Methyl-4-chlor-3-methylbenzoat 
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5430-1G
APOSOR5430-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5430-1G
Methyl-4-chlor-3-methylbenzoat 
Methyl-4-chlor-3-methylbenzoat 
Formel: C₉H₉ClO₂
Siedepunkt: 78 °C/0,06mmHg
Dichte: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151838
CAS-Nummer: 91367-05-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge