4-Bromo-1-benzothiophene-2-carbaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR54346-250MG
APOSOR54346-250MGEA 215 EUR InStock
APOSOR54346-250MG
4-Bromo-1-benzothiophene-2-carbaldehyde ≥98%
4-Bromo-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₅BrOS
Melting Pt: 98…99 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD19381762
CAS-Nummer: 19075-43-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge