Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-o-toluat 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR5438-100G OR5438-25G OR5438-500G
APOSOR5438-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR5438-100G APOSOR5438-25G APOSOR5438-500G
Methyl-o-toluat 98%
Methyl-o-toluat


Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18
Siedepunkt: 207…208 °C
Melting Pt: -50
Dichte: 1.072 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008428
CAS-Nummer: 89-71-4
EINECS: 201-932-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge