Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan 95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR54483-100G OR54483-1KG OR54483-500G
APOSOR54483-100GEA 75.9 EUR InStock
APOSOR54483-100G APOSOR54483-1KG APOSOR54483-500G
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan 95%
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan


Formel: C₅H₁₄N₂
MW: 102.18 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008216
CAS-Nummer: 109-55-7
UN: 2734
ADR: 8+3 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge