1-Amino-3-methoxypropan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR54484-500ML
APOSOR54484-500MLEA 114 EUR InStock
APOSOR54484-500ML
1-Amino-3-methoxypropan 99%
1-Amino-3-methoxypropane
Formel: C₄H₁₁NO
Siedepunkt: 120 °C
Dichte: 0,873 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 32 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014831
CAS-Nummer: 5332-73-0
UN: 2734
ADR: 8+3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge