N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR54485-5G
APOSOR54485-5GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR54485-5G
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₂
Melting Pt: 185…189 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00270153
CAS-Nummer: 17400-34-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge