Ethyl hydrogen malonate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR54513-5G OR54513-25G
APOSOR54513-5GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR54513-5G APOSOR54513-25G
Ethyl hydrogen malonate
Ethyl hydrogen malonate
Formel: C₅H₈O₄
Siedepunkt: 208 °C
Melting Pt: –13 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020490
CAS-Nummer: 1071-46-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge