4,6-Dihydrothieno[3,4-b]thiophen-2-carbonsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR54533-250MG
APOSOR54533-250MGEA 27.7 EUR InStock
APOSOR54533-250MG
4,6-Dihydrothieno[3,4-b]thiophen-2-carbonsäure 96%
4,6-Dihydrothieno[3,4-b]thiophen-2-carbonsäure
Formel: C₇H₆O₂S₂
Melting Pt: 240 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20642620
CAS-Nummer: 7712-05-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge