Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR54572-100G
APOSOR54572-100GEA 105 EUR InStock
APOSOR54572-100G
Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine 98%
N-alpha-Fmoc-N-delta-trityl-L-glutamine
Formel: C₃₉H₃₄N₂O₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077056
CAS-Nummer: 132327-80-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge