Methyl-1-benzyl-4-oxo-3-piperidincarboxylathydrochlorid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR54576-100G
APOSOR54576-100GEA 105 EUR InStock
APOSOR54576-100G
Methyl-1-benzyl-4-oxo-3-piperidincarboxylathydrochlorid 95+%
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₈ClNO₃ C₁₅H₁₉NO₃·HCl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012799
CAS-Nummer: 3939-01-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge