3-Ethynylimidazo[1,2-b]pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR54580-5G
APOSOR54580-5GEA 119 EUR InStock
APOSOR54580-5G
3-Ethynylimidazo[1,2-b]pyridazine
3-Ethynylimidazo[1,2-b]pyridazine
Intermediate in Ponatinib synthesis.
Formel: C₈H₅N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17012027
CAS-Nummer: 943320-61-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge