(S)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR54645-100G
APOSOR54645-100GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR54645-100G
(S)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid 98%
(S)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid
Formel: C₁₆H₃₀N₂O₆
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00038515
CAS-Nummer: 2483-46-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge