4-Brom-2,6-xylenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR5479-10G
APOSOR5479-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5479-10G
4-Brom-2,6-xylenol 98%
4-Brom-2,6-xylenol
Formel: C₈H₉BrO
MDL Number: MFCD00002314
CAS-Nummer: 2374-05-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge