Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Citraconsäureanhydrid 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR5508-100G OR5508-25G OR5508-250G
APOSOR5508-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR5508-100G APOSOR5508-25G APOSOR5508-250G
Citraconsäureanhydrid 99%
Citraconsäureanhydrid


Formel: C₅H₄O₃
Siedepunkt: 213…215 °C
Melting Pt: 44475 °C
Dichte: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005522
CAS-Nummer: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge