(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR55124-5G
APOSOR55124-5GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR55124-5G
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₆
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00237437
CAS-Nummer: 113231-05-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge