4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR55187-5G
APOSOR55187-5GEA 190 EUR InStock
APOSOR55187-5G
4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride
Formel: C₆H₄Cl₂N₂OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12545984
CAS-Nummer: 55084-66-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge