Boc-L-β-homovaline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR55192-5G
APOSOR55192-5GEA 144 EUR InStock
APOSOR55192-5G
Boc-L-β-homovaline 98%
Boc-L-beta-homovaline
Formel: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.292 g/mol
Melting Pt: 115…120 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076232
CAS-Nummer: 183990-64-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge