5,7-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR55297-1G
APOSOR55297-1GEA 720 EUR InStock
APOSOR55297-1G
5,7-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
5,7-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13705330
CAS-Nummer: 65541-95-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge