N-(3-(4,5-Dihydrothiazol-2-yl)thiazolidin-2-ylidene)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR55331-10MG
APOSOR55331-10MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR55331-10MG
N-(3-(4,5-Dihydrothiazol-2-yl)thiazolidin-2-ylidene)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-amine 97%
N-(3-(4,5-Dihydrothiazol-2-yl)thiazolidin-2-ylidene)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-amine
Formel: C₂₁H₁₉N₃S₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17676143
CAS-Nummer: 1072145-33-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge