Isopropyl 5-chloro-4-methyl-2-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR55336-1G
APOSOR55336-1GEA 1800 EUR InStock
APOSOR55336-1G
Isopropyl 5-chloro-4-methyl-2-nitrobenzoate
Isopropyl 5-chloro-4-methyl-2-nitrobenzoate
Formel: C₁₁H₁₂ClNO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27976845
CAS-Nummer: 1204518-43-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge