2-(Dimethoxymethyl)-4-methoxyaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR55361-5G
APOSOR55361-5GEA 1180 EUR InStock
APOSOR55361-5G
2-(Dimethoxymethyl)-4-methoxyaniline 95%
2-(Dimethoxymethyl)-4-methoxyaniline
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31614275
CAS-Nummer: 2244085-69-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge