1-Boc-4-chlorosulfonylpiperidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR55455-5G
APOSOR55455-5GEA 174 EUR InStock
APOSOR55455-5G
1-Boc-4-chlorosulfonylpiperidine 98%
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine
Formel: C₁₀H₁₈ClNO₄S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861750
CAS-Nummer: 782501-25-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge