1-Boc-5-methyl-2-indolboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR5546-1G
APOSOR5546-1GEA 230 EUR InStock
APOSOR5546-1G
1-Boc-5-methyl-2-indolboronsäure
1-Boc-5-methyl-2-indolboronsäure
Formel: C₁₄H₁₈BNO₄
MDL Number: MFCD04114580
CAS-Nummer: 475102-14-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge