Bis(2-methoxyethyl)amin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR55503-250ML
APOSOR55503-250MLEA 342 EUR InStock
APOSOR55503-250ML
Bis(2-methoxyethyl)amin 98%
Bis(2-methoxyethyl)amin
Formel: C₆H₁₅NO₂
Siedepunkt: 170…172 °C
Flash-Pt: 58 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025906
CAS-Nummer: 111-95-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge