4-Bromo-5-methoxy-1H-benzimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR55536-250MG
APOSOR55536-250MGEA 1090 EUR InStock
APOSOR55536-250MG
4-Bromo-5-methoxy-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-5-methoxy-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₇BrN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22558065
CAS-Nummer: 1008361-66-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge