3,5-Dibromo-4-chloroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR55571-1G
APOSOR55571-1GEA 582 EUR InStock
APOSOR55571-1G
3,5-Dibromo-4-chloroaniline 97%
3,5-Dibromo-4-chloroaniline
Formel: C₆H₄Br₂ClN
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18914595
CAS-Nummer: 35754-04-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge