Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide 0.5M in Diethylether

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR55579-100ML OR55579-50ML
APOSOR55579-100MLEA 1470 EUR InStock
APOSOR55579-100ML APOSOR55579-50ML
2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide 0.5M in Diethylether
2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide


Formel: C₆H₁₁BrO₂Zn
Flash-Pt: –40 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00671971
CAS-Nummer: 51656-70-3
UN: 1993
ADR: 3,I
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge