4-(Benzyloxycarbonyl)-2-nitrobenzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR5561-1G
APOSOR5561-1GEA 268 EUR InStock
APOSOR5561-1G
4-(Benzyloxycarbonyl)-2-nitrobenzeneboronic acid 95%
4-(Benzyloxycarbonyl)-2-nitrobenzeneboronic acid
Formel: C₁₄H₁₂BNO₆
Melting Pt: 192…200 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02179461
CAS-Nummer: 850568-58-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge