3-Iodo-4-methylbenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR55730-1G
APOSOR55730-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR55730-1G
3-Iodo-4-methylbenzyl alcohol
3-Iodo-4-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉IO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683557
CAS-Nummer: 165803-89-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge