3-Brom-2-chlor-5-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR5575-100G
APOSOR5575-100GEA 161 EUR InStock
APOSOR5575-100G
3-Brom-2-chlor-5-nitropyridin 98%
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂BrClN₂O₂
Melting Pt: 67…68 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00233989
CAS-Nummer: 5470-17-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge