Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5620-1G
APOSOR5620-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR5620-1G
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₄S
Melting Pt: 198…200 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06409216
CAS-Nummer: 302964-01-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge