Pyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5655-1G
APOSOR5655-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR5655-1G
Pyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Pyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06801274
CAS-Nummer: 6628-74-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge