4-Brom-N-ethylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR5692-5G
APOSOR5692-5GEA 115 EUR InStock
APOSOR5692-5G
4-Brom-N-ethylbenzolsulfonamid 98%
4-Brom-N-ethylbenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₀BrNO₂S
MW: 264.1395 g/mol
Melting Pt: 69…71 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01215100
CAS-Nummer: 1984-25-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge