4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5791-100G
APOSOR5791-100GEA 75.9 EUR InStock
APOSOR5791-100G
4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amin 97%
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine
Formel: C₅H₈N₄O
Melting Pt: 258…261 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052764
CAS-Nummer: 1668-54-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge