6-(tert-Butyl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5800-100MG
APOSOR5800-100MGEA 65.4 EUR InStock
APOSOR5800-100MG
6-(tert-Butyl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
6-(tert-Butyl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Formel: C₁₃H₁₅N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00973775
CAS-Nummer: 874606-55-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge