2-Acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-D-glucopyranose
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5835T-250MG
APOSOR5835T-250MGEA 122 EUR InStock
APOSOR5835T-250MG
2-Acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-D-glucopyranose
2-Acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-D-glucopyranose
A useful synthetic intermediate for carbohydrate chemistry.
Formel: C₁₁H₁₉NO₆
Melting Pt: 184…186 °C (Zers.)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09260464
CAS-Nummer: 50605-09-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge