D(-)-Valin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5884-100G
APOSOR5884-100GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR5884-100G
D(-)-Valin 98%
D(-)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Melting Pt: >295 °C (Subl.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064219
CAS-Nummer: 640-68-6
EINECS: 211-368-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge