Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR5910-5G OR5910-1G OR5910-25G
APOSOR5910-5GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR5910-5G APOSOR5910-1G APOSOR5910-25G
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine


Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Melting Pt: 60…70 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01632454
CAS-Nummer: 142643-29-6
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge