4'-Chlor-3'-hydroxyacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR59372-1G
APOSOR59372-1GEA 96.3 EUR InStock
APOSOR59372-1G
4'-Chlor-3'-hydroxyacetanilid
4'-Chlor-3'-hydroxyacetanilid
Formel: C₈H₈ClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878312
CAS-Nummer: 28443-52-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge