Methyl-4-methoxynicotinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR59403-250MG
APOSOR59403-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR59403-250MG
Methyl-4-methoxynicotinat 95%
Methyl-4-methoxynicotinat
Formel: C₈H₉NO₃
Melting Pt: 82…85 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09864940
CAS-Nummer: 10177-32-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge