1-Bromcyclohepten
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR59406-1G
APOSOR59406-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR59406-1G
1-Bromcyclohepten
1-Bromo-1-cycloheptene
Formel: C₇H₁₁Br
Siedepunkt: 81…82 °C/2mmHg
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09878419
CAS-Nummer: 18317-64-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge