2-Chlor-4-methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR59416-500MG
APOSOR59416-500MGEA 328 EUR InStock
APOSOR59416-500MG
2-Chlor-4-methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-Chlor-4-methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BClO₅
Melting Pt: 135…137 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09878324
CAS-Nummer: 957066-07-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge