4,4-Dimethoxybutanon
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR59432-5G
APOSOR59432-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR59432-5G
4,4-Dimethoxybutanon
4,4-Dimethoxybutanon
Formel: C₆H₁₂O₃
Siedepunkt: 170…172 °C
Dichte: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 57 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008789
CAS-Nummer: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge