Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-2-furoat

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR5946-100G OR5946-25G OR5946-500G
APOSOR5946-100GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR5946-100G APOSOR5946-25G APOSOR5946-500G
Methyl-2-furoat
Methyl-2-furoat


Formel: C₆H₆O₃
Siedepunkt: 181 °C
Dichte: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003236
CAS-Nummer: 611-13-2
EINECS: 210-254-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge